504327
Fritté Téflon (porosité 20μm)
for use with 6mL glass SPE tubes, pk of 60
Synonyme(s) :
Frittés téflon de rechange pour tubes de SPE en verre, porosité de 20μm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE frit
Description
for SPE Tube
Conditionnement
pk of 60
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with 6mL glass SPE tubes