503193
Piège à dioyde de carbone
volume 100 cc, 1/4 in. fitting
Synonyme(s) :
PIÈGE À CO2, 100 CC, RACCORDS 1/4”
About This Item
Produits recommandés
Volume
100 cc
Raccords
1/4 in. fitting
Description générale
A moisture trap should be installed downstream from this unit to absorb the moisture that is produced.
Note: Exercise extreme caution when refilling the trap due to the caustic nature of the absorbent.
Dimensions:
- 100 cc Traps: 123/4 in. (32.4 cm) long x 13/4 in. (44 mm) diameter
- 250 cc Traps: 171/2 in. (44.4 cm) long x 2 in. (51 mm) diameter
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges