47862
Pyridoxine Hydrochloride (B6)
analytical standard
Synonyme(s) :
Pyridoxine hydrochloride, PN HCl, Pyridoxol hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Caractéristiques
standard type water soluble vitamin
Conditionnement
ampule of 1000 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
214-215 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
Clé InChI
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Separation of Pyridoxine Hydrochloride (B6), analytical standard; Thiamine Hydrochloride (B1), analytical standard