47082-U
Mélange d'étalons internes pour méthode EPA 8260, haute concentration
certified reference material, 10000 μg/mL in methanol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Agence
EPA 8260
610
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Caractéristiques
standard type internal
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
10000 μg/mL in methanol
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-8°C
Description générale
US EPA 8000 Series methods are analytical methods for identifying and quantifying halogenated and aromatic volatile organic compounds (VOCs) on the EPA′s Appendix VIII and Appendix IX lists in solid wastes and groundwater at active hazardous treatment, storage, and disposal sites.
Application
Autres remarques
Informations légales
Analyte
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
122.0 °F
Point d'éclair (°C)
50 °C