Principaux documents
29053-U
Supelco
Bouchon à vis (avec ouverture), pas de vis de 9 mm, avec joint
black polypropylene cap, PTFE/silicone/PTFE septum, pkg of 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
PTFE/silicone/PTFE septum
black polypropylene cap
Caractéristiques
closure type black polypropylene hole cap
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Raccords
thread for 9 mm
Description générale
Bouchon percé 9 mm en polypropylène, avec septum, pré-assemblé.