Principaux documents
28987-U
Supelco
Purge/Trap H
configured for Tekmar® Stratum
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
NB.21
Application(s)
industrial hygiene
Compatibilité
configured for Tekmar® Stratum
Informations légales
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable