27095-U
Septa, PTFE havane/silicone
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 8 mm × 0.060 in., pkg of 100 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
white tan PTFE/silicone
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
250 °C temp. limit
D.E.
8 mm
Diam. × épaisseur
8 mm × 0.060 in.
Compatibilité
for use with 2 mL vial, standard opening