Principaux documents
27051
Supelco
Flacons (vials) avec bouchon à vis en polypropylène, à ouverture centrale, pré-assemblés, pack de 100
volume 40 mL, amber glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, tan PTFE/silicone septum
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
amber glass vial
black polypropylene cap (open-top)
tan PTFE/silicone septum
Caractéristiques
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
29 mm × 82 mm
Volume
40 mL
Raccords
thread for 10-425