Principaux documents
24721
Supelco
Inserts pour flacons de 2 ml à col large, 6,0 mm de diamètre intérieur
volume 0.2 mL, conical clear glass (with bottom spring), O.D. × H × I.D. 6 mm × 29 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
conical clear glass (with bottom spring)
Description
Mandrel precision point
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
6 mm × 29 mm × 4.6 mm
Volume
0.2 mL
Description générale
Des inserts coniques en verre à pieds en polymère sont généralement utilisés pour contenir des mélanges étalons à des fins expérimentales.
Inserts pour flacons de 12 × 32 mm à col large (6,0 mm)
Application
Ce produit peut servir à contenir une solution étalon d'albumine dans une méthode de quantification absolue telle que l'hydrolyse des protéines, la dérivation de l'o-phtalaldéhyde et l'analyse par chromatographie liquide haute performance en phase inverse dans un système universel de chromatographie liquide haute performance équipé de détecteurs UV-visible utilisé pour une analyse quantitative des acides aminés.
Maria Paola Bartolomeo et al.
Journal of biomolecular techniques : JBT, 17(2), 131-137 (2006-06-03)
A semi-automated method for amino acid derivatization and analysis has been validated for use in analysis of protein biopharmaceuticals. The method includes protein hydrolysis, o-phthalaldehyde derivatization, and reversed-phase high-performance liquid chromatography analysis in a general-purpose UV-visible high-performance liquid chromatography system.