Principaux documents
24537
Seringue Hamilton®, série 700, aiguille soudée, pt.5
750N, volume 500 μL, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
cone tip stainless steel needle (point style 5)
Taille de l'aiguille
22 ga
Caractéristiques
needle type N (cemented needle)
point style 5
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 80839
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
500 μL
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.