Principaux documents
24442
Aiguilles SGE pour seringues RN
volume 10 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 42 mm × 0.63 mm
Synonyme(s) :
AIGUILLE DE RECH. N10-S-0.63, Boîte de 2
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Taille de l'aiguille
23 ga
Description
10R-S-0.63
Caractéristiques
needle cone tip
Conditionnement
pkg of 2 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 037747
Aiguille, L × D.E.
42 mm × 0.63 mm
Volume
10 μL