22550-U
Rotamètre modulaire
Synonyme(s) :
KIT DÉBITMÈTRE POUR HAUT DÉBIT
About This Item
Code UNSPSC :
41112500
Nomenclature NACRES :
SB.54
Produits recommandés
Paramètres
38-1250 mL/min flow rate
Description générale
Kit de rotamètre modulaire faible débit
Module 1:
flotteur en verre (6-60 ml/mn)
flotteur acier inox(15-150 ml/mn)
Module 2:
flotteur en saphire (11-110 ml/mn)
Flotteur en Carboloy(30-300 ml/mn)
Kit de rotamètre modulaire haut débit
Module 1:
flotteur en verre (38-380 ml/mn)
flotteur en acier inox (84-840 ml/mn)
Module 2:
flotteur en saphire (54-540 ml/mn)
flotteur en Carboloy (125-1250 ml/mn)
Pour changer rapidement de flotteur. L′assemblage modulaire vous permet de changer rapidement de flotteur afin de mesurer des débits différents. Vous ne touchez jamais le flotteur, il vous suffit de remplacer le module tube/flotteur dans sa totalité. Chaque kit contient deux modules et deux flotteurs pour chaque module.
La précision de la lecture est de ± 2%. Des diagrammes de conversion pour l′air, Ar, CO2, He, H2, N2 et O2 sont inclus. Le trépied (réf. 22548) et les connecteurs Swagelok doivent être commandés séparément.
Module 1:
flotteur en verre (6-60 ml/mn)
flotteur acier inox(15-150 ml/mn)
Module 2:
flotteur en saphire (11-110 ml/mn)
Flotteur en Carboloy(30-300 ml/mn)
Kit de rotamètre modulaire haut débit
Module 1:
flotteur en verre (38-380 ml/mn)
flotteur en acier inox (84-840 ml/mn)
Module 2:
flotteur en saphire (54-540 ml/mn)
flotteur en Carboloy (125-1250 ml/mn)
Pour changer rapidement de flotteur. L′assemblage modulaire vous permet de changer rapidement de flotteur afin de mesurer des débits différents. Vous ne touchez jamais le flotteur, il vous suffit de remplacer le module tube/flotteur dans sa totalité. Chaque kit contient deux modules et deux flotteurs pour chaque module.
La précision de la lecture est de ± 2%. Des diagrammes de conversion pour l′air, Ar, CO2, He, H2, N2 et O2 sont inclus. Le trépied (réf. 22548) et les connecteurs Swagelok doivent être commandés séparément.
Rotameters are suitable for low flow measurement. They can only be used on clean fluids. It has a tapered metering tube which is mounted vertically with small end at the bottom and a float which is free to move within the tube. The fluid to be measured enters at the bottom of the tube, passes upwards around the float and out at the top. The increase and decrease of flow causes the float to rise higher or drop to low respectively. The flow rate is hence determined by direct observation of the position of the float in the metering tube.
Application
Calibrated Supelco Rotameter is suitable in mixing medical grade breathable gas with either oxygen or nitrogen.
Laura K Smoyer et al.
Genetical research, 82(3), 163-170 (2004-05-12)
The Triplo-lethal locus (Tpl) of Drosophila is both triplo-lethal and haploinsufficient, but the function of the locus is unknown. We have examined Tpl-aneuploid embryos and find that, in both trisomics and monosomics, the midgut shows extensive cell death and the
Bela G. Liptak
Flow Measurement (1993)