22478
Ferrule pour colonne garnie Supeltex M-4, D.E. de colonne de 1/4"
I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 50 ea
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 50 ea
D.I.
1/4 in.
Raccords
1/4 in. GC fitting ferrule for 1/4 in. O.D. packed column
Compatibilité
1/4 in. O.D. Column
Description générale
Caractéristiques : devient étanche après serrage manuel d′un quart de tour . Contact maximum de la surface d′étanchéité, risque moindre de contamination de la colonne lors de l′installation.
Composition du matériau : graphite souple
Température maximum : 450 °C