Key Documents
22475
Supelco
Supeltex M-2 Packed Column Ferrule, 1/4 in. Column O.D.
I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 50 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Conditionnement
pkg of 50 ea
D.I.
1/4 in.
Compatibilité
1/4 in. O.D. Column
Description générale
Caractéristiques : grande possibilité de réutilisation.
Composition du matériau : DuPont VESPEL SP-1 (polyimide 100 %)
Température maximum :
350 °C