22461
Supeltex M-2A Capillary Ferrule, General Purpose
I.D. 0.5 mm, 0.32 mm Column I.D., pkg of 10 ea
Conditionnement
pkg of 10 ea
D.I.
0.5 mm
Compatibilité
0.32 mm Column I.D.
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques : assure l′étanchéité après serrage manuel d′un 1/4 de tour. Grande possibilité de réutilisation. Ne colle pas au métal ni au verre.
Composition du matériau : DuPont VESPEL SP-21 (polyimide 85 %, graphite 15 %)
Température maximum : 400 °C
Composition du matériau : DuPont VESPEL SP-21 (polyimide 85 %, graphite 15 %)
Température maximum : 400 °C
Informations légales
Configuré(e)(s) pour