22357
Papier pour enregistreur
box of 4
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
chart type blank roll
Conditionnement
box of 4
Fabricant/nom de marque
Agilent/HP 5181-1219 (OEM)
Compatibilité
for use with Agilent/HP 3394,3395, 3396
Application
Analog signal from the chromatograph may be connected to a recorder with chart paper speed of 5 min/in. during an analysis to measure Glutethimide concentrations in the serum and cerebrospinal fluid (CSF) using gas chromatography.
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Electronic Measurements & Instrumentation (2008)
Comparison of glutethimide concentration in the serum and cerebrospinal fluid of humans in drug overdose.
Clinical chemistry, 19(10), 1158-1161 (1973-10-01)
Analytical Chemistry for Technicians , 366-366 (1994)