Key Documents
22145-U
Supelco
Ampoules de prélèvement de gaz
size 1000 mL, PTFE stopcock
Synonyme(s) :
Gas Sampling Bulb, 1000 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE stopcock
Niveau de qualité
Technique(s)
whole air sampling: suitable
Taille
1000 mL
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Description générale
Ces ampoules en verre servent à piéger et transporter les échantillons de gaz, puis à en prélever une aliquote (à travers le septum de type bouchon) pour analyse. Stabilisation par la chaleur de façon à éviter tout risque d′endommagement pendant le transport et lors de l′utilisation sur site. Disponible avec des robinets d′arrêt en téflon ou en verre résistants au vide poussé. Chaque ampoule est livrée avec un septum Thermogreen "Half-hole".
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1