20380-U
Tubes vides pour désorption thermique
glass, O.D. x I.D. x L 6 mm × 4 mm × 4.5 in., fritted, pkg of 3 ea
Synonyme(s) :
Empty Sampling Tube with Frit for Dynatherm™ TDUs, Glass, 6mm OD x 4.5" x 4mm ID, pk 3
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Tubes vides pour désorption thermique, glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 4.5 in., pkg of 3 ea
Matériaux
glass TD tube
Niveau de qualité
Caractéristiques
fritted
Conditionnement
pkg of 3 ea
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
active air sampling: suitable
D.E. × D.I. × L
6 mm × 4 mm × 4.5 in.
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for use with Dynatherm™ ACEM-9300, ACEM-900 850/890 TDU, MTDU, and OI Analytical Air Tube Desorber or DMP-16
Autre catégorie plus écologique