Principaux documents
20350
Supelco
ORBO 49P (OVS) Supelpak-20 Amberlitespécialement traité XAD®-2 (20/40), 270/140 mg
RC,GFF,F,F (specially cleaned) separators, O.D. × L 13-8 mm × 75 mm , OSHA Versatile Sampler (OVS) Tube, pkg of 10 ea
Synonyme(s) :
ORBO Supelpak de la série 20, tube
About This Item
Code UNSPSC :
47131900
Matériaux
RC,GFF,F,F (specially cleaned) separators
Agence
NIOSH 5601
OSHA 62,63,67,70,74
Gamme de produits
Amberlite
ORBO
Composition
Bed A, 270 mg
Bed B, 140 mg
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
ORBO 49P
Technique(s)
active air sampling: suitable
D.E. × L
13-8 mm × 75 mm , OSHA Versatile Sampler (OVS) Tube
Matrice
XAD-2 (specially cleaned)
Taille des particules
20-40 mesh
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Description générale
L′échantillonneur OVS (OSHA Versatile Sampler) a été principalement conçu pour la collecte de pesticides organophosphorés, mais il est adapté pour d′autres applications. Il s′agit d′un tube en verre ouvert spécialement, construit de 75 mm de long et d′un diamètre externe de 13 mm sur l′extrémité d′entrée, qui s′effile à 8 mm (DE) sur l′extrémité de sortie. Ce dispositif comporte un filtre en verre pour piéger les aérosols et une partie sorbante à deux sections pour l′adsorption des vapeurs. Le tube est rempli d′une matière XAD-2 spécialement épurée et est soumis à des tests QA pour garantir une faible interférence liée au bruit de fond. Le tube est muni de bouchons à l′entrée et à la sortie pour minimiser l′exposition à l′environnement. Conformes aux spécifications en matière de conception et de méthode OSHA et NIOSH.
Informations légales
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelpak is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
F J Egea González et al.
Journal of AOAC International, 80(5), 1091-1097 (1997-11-05)
A method to sample and analyze chlorothalonil and dichlofluanid in greenhouse air was evaluated. Analysis was performed by gas chromatography with electron capture detection and gas chromatography-mass spectrometry. Solid sorbents such as Chromosorb 102, Porapak R, Supelpak-2, Amberlite XAD-2, Amberlite
Nikolaos G Tsiropoulos et al.
Analytica chimica acta, 573-574, 209-215 (2007-08-29)
A methodology is described for greenhouse air analysis by sampling fenhexamid, pyrimethanil, malathion, metalaxyl-M and myclobutanil in solid sorbents. Pesticides were determined by gas chromatography with NP Detector. The trapping efficiency of XAD-2, XAD-4, Supelpak-2, Florisil and C-18 at different
A Orbo et al.
Tidsskrift for den Norske laegeforening : tidsskrift for praktisk medicin, ny raekke, 117(7), 972-976 (1997-03-10)
The development of female steroid hormone-related neoplasms such as gynaecologic and mammary cancers is influenced by hormones administered exogenously. Hormonal contraceptives and hormone replacement therapy both affect the risk of developing cancers in the endometrium, cervix, ovarium, and mammary glands.
Bjørn T Moe et al.
Anticancer research, 29(4), 1047-1052 (2009-05-06)
Endometrial hyperplasia is a precursor lesion of endometrial carcinoma. Clinical studies of endometrial hyperplasia have shown that levonorgestrel (LNG) is more therapeutically effective than medroxyprogesterone acetate (MPA). The present pharmacological in vitro study was performed to compare progestin effects on
K Flo et al.
Scandinavian journal of clinical and laboratory investigation, 55(8), 715-721 (1995-12-01)
Elevated extracellular cGMP levels have been observed in various clinical conditions, and the analyte has been proposed as a diagnostic marker of cardiovascular as well as malignant diseases. However, the use of extracellular cGMP as a pathophysiological marker requires detailed
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoring