20254-U
Tube ORBO™ Carbotrap®
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 70 mm, pkg of 25 ea
Synonyme(s) :
ORBO™ Carbotrap® Tube
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
W,W,W separators
Gamme de produits
ORBO™
Composition
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
Conditionnement
pkg of 25 ea
Fabricant/nom de marque
ORBO™ 101
Technique(s)
active air sampling: suitable
D.E. × L
6 mm × 70 mm
Matrice
Carbotrap® B Graphitized Carbon Black (GCB) (20/40)
Taille des particules
20-40 mesh
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable