ZRB2975
Anti-Tenascin Antibody, clone 1G4 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Cytotactin, GMEM, GP150-225, Glioma-associated-extracellular matrix antigen, Hexabrachion, JI, Myotendinous antigen, Neuronectin, TN, TN-C, Tenascin-C
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
recombinant monoclonal
Description
Clone, 1G4
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 240.85 kDa
observed mol wt ~241 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human, mouse, rat
Conditionnement
antibody small pack of 25
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
C-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... TNC(3371)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in SK-MEL-28 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Tenascin in SK-MEL-28 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Tenascin in lysates from C6 cells and Mouse brain tissue and 1:10,000 dilution in Human brain tissue.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Tenascin peptide with a KD of 1.7 x 10-7KD of 1.7 x 10-7 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Tenascin in Human uterus and Mouse embryonic tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable