ZRB1718
Anti-p-ZAP-70 (Tyr493) Antibody, clone 1F10 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
70 kDa zeta-chain associated protein, EC:2.7.10.2, Syk-related tyrosine kinase, Tyrosine-protein kinase ZAP-70
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1F10, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 69.87 kDa
observed mol wt ~75 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
C-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... ZAP70(7535)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in Cell lysates from C2C12 cells treated with pervanadate.
Western Blotting Analysis: A 1:25,000 dilution of this antibody detected Phospho-Zap-70 (Tyr 493) in lysate from C2C12 cells treated with 5 mM Pervanadate, but not in lysate from untreated cells .
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Phospho-Zap-70 (Tyr493) in Jurkat cells treated with hydrogen peroxide (10 mM; 3 min.).
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected Phospho-Zap-70 (Tyr493) in one million Jurkat cells treated with hydrogen peroxide (10 mM).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable