Principaux documents
Z717436
Syringe tips for Nichiryo 8100 repetitive volume dispenser
without tip, maximum volume 0.06 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.01
Volume maximum:
0.06 mL
Stérilité:
non-sterile
Caractéristiques:
electronic: no
single-channel
Conditionnement:
pack of 100 ea (syringe (0.06 mL))
Fabricant/nom de marque:
Nichiryo SG-V2
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
electronic: no
single-channel
Conditionnement
pack of 100 ea (syringe (0.06 mL))
Fabricant/nom de marque
Nichiryo SG-V2
Disponibilité
not available in (Not available in France)
Volume maximum
0.06 mL
Description générale
Syringes are autoclavable for re-use, saving plastic waste and cost (except 3 mL and 60 mL syringes).