Z708305
Slide mailer, 5 place
side opening
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
Holds 5 x slides 76x26 mm
Conditionnement
package of 25 Slide mailers
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS15982
Taille
81 mm × 19 mm × 31 mm