Principaux documents
Z662771
Kern 440 series Toploader balances
Kern 440-45N, weighing capacity 1,000 g, resolution: 0.1 g, linearity: ±0.2 g
Synonyme(s) :
laboratory balance, weighing balance
About This Item
Code UNSPSC :
41111502
Nomenclature NACRES :
NB.71
Entrée CA/CC
230 V, universal plug set (EU, UK and USA plug types included)
Matériaux
stainless steel weighing plate
Caractéristiques
CE compliant
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kern 440-45N
Disponibilité
not available in USA and Canada
Plage de mesure de la capacité de pesée
1,000 g, resolution: 0.1 g, linearity: ±0.2 g
Larg. × Prof. × Haut.
165 mm × 230 mm × 80 mm
Taille de la plateforme
130 mm × 130 mm
Poids
~1 kg
Alimentation par piles
9 V
Description générale
  • RS 232 interface
  • Function to determine percentages
  • Protective working cover over display
  • Battery supply possible