Z660043
Bandelin TICKOPUR R 30 cleaning concentrate
neutral cleaner
Synonyme(s) :
neutral detergent
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 1 L bottle
pkg of 2 L bottle
pkg of 5 L cannister
Fabricant/nom de marque
Bandelin 810
Disponibilité
available only in EU
Description générale
Contamination:
Light drilling-, grinding-, polishing- and lapping residues, dust, soot, oily and greasy residues etc.
Objects to be cleaned:
Glass, ceramics, plastics, rubber, steel, stainless steel, non-ferrous-, precious- and light metals.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable