Principaux documents
Z601594
Hettich® centrifuge adapters
for ROTINA 38/38R and ROTINA 420/420R Centrifuges, Adapter for 50 mL Falcon tubes (29x115 mm)
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.22
Caractéristiques
Holds 50 mL tubes
Conditionnement
pack of 4 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 1384
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 1481 1490, 1495 (buckets)
Description générale
  • compatible with bucket/carriers 1381 (Z601543) and 1430 (Z729132)
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG