Key Documents
Z601152
Hettich® centrifuge adapters
for 9-10 mL blood/urine tubes (15-16x92-102 mm) and 15 mL round bottom tubes (17x100 mm)
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.22
Description
for EBA 21 and MIKRO 220/220R
Caractéristiques
Holds 15 mL tubes
Conditionnement
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 1635
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 1016, 1137 (rotors)
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Nécessaire, mais non fourni