Principaux documents
Z569755
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 1000E, volume range 100-1000 μL, sterile
Synonyme(s) :
pipet tips, pipette tips
About This Item
Code UNSPSC :
41121601
Nomenclature NACRES :
NB.01
Volume maximum:
1 mL
Gamme de volumes:
100-1000 μL
Stérilité:
sterile
Caractéristiques:
DNase free
RNase free
barrier
endotoxin free
Conditionnement:
pack of 800 ea
Fabricant/nom de marque:
Molecular BioProducts 2079E
Matériaux
colorless
polypropylene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNase free
RNase free
barrier
endotoxin free
Conditionnement
pack of 800 ea
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 2079E
Technique(s)
PCR: suitable
Volume maximum
1 mL
Gamme de volumes
100-1000 μL
Conditionnement
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.