Principaux documents
Z369012
Sigma-Aldrich
Finntip® Micro-tips 10 μL capacity
non-sterile, pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.01
Matériaux
pink
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
barrier: no
Conditionnement
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Fabricant/nom de marque
Finn 9400300
Longueur
3.2 cm
Volume maximum
10 μL
Gamme de volumes
0.1-10 μL
Informations légales
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries