Z360279
Nalgene® round carboy with spigot
nominal capacity 50 L (13 gal), polypropylene
Synonyme(s) :
carboys, nalgene bottles, nalgene containers
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
polypropylene spigot and screw closure
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene 2319-0130
H × Diam.
26 1/2 in. (673 mm) × 14 4/5 in. (376 mm)
Capacité nominale
50 L (13 gal)
Description générale
Informations légales
Produit comparable