Principaux documents
XNAPS
Sigma-Aldrich
Kit de PCR REDExtract-N-Amp Plant
sufficient for 10 extractions, sufficient for 10 amplifications
Synonyme(s) :
Plant direct PCR kit, Plant direct PCR kit with loading dye
About This Item
Code UNSPSC :
41106303
Nomenclature NACRES :
NA.55
Utilisation
sufficient for 10 amplifications
sufficient for 10 extractions
sufficient for 10 reactions
Niveau de qualité
Caractéristiques
dNTPs included
hotstart
Technique(s)
PCR: suitable
Couleur
red
Température de stockage
−20°C
Description générale
Le kit pour PCR sur extraits végétaux REDExtract-N-Amp Plant permet de détecter rapidement les agents pathogènes des plantes par PCR directe. Il contient tous les réactifs nécessaires pour extraire rapidement l'ADN génomique contenu dans des feuilles de plantes et amplifier les cibles d'intérêt par PCR directe. Le mélange pour PCR REDExtract-N-Amp ReadyMix contient un colorant de traçage et permet de charger facilement et directement les produits de PCR sur des gels d'agarose pour analyse.
Application
REDExtract-N-Amp Plant PCR Kit has been used to:
  • extract genomic DNA from mycelial lawns and leaves
  • screen leaf tissues from putative transgenic potato plants
  • perform polymerase chain reaction (PCR)
Caractéristiques et avantages
  • Extraction de l'ADN génomique de plantes en une seule étape et en moins de 15 minutes, en vue d'une PCR
  • Pas de congélation, de broyage mécanique, d'extraction organique, de purification sur colonne ou de précipitation
  • Mélange pour PCR ReadyMix spécialement formulé pour les extraits végétaux
  • Anticorps "hot start" pour une amplification hautement spécifique de l'ADN génomique
  • Analyse du gel sans tampon de dépôt ni colorant de traçage
  • Produit compatible avec les applications à haut débit pour l'analyse génétique des plantes
  • Extrait stable à 4 °C pendant au moins 6 mois
Composants
Les kits contiennent une solution de préparation de tissus, une solution d′extraction et le REDExtract-N-Amp PCR Reaction Mix.
Autres remarques
For additional information, please see www.sigma-aldrich.com/extract-n-amp.
Informations légales
L'achat de ce produit comprend une immunité contre les poursuites dans le cadre des brevets mentionnés dans la notice du produit pour l'utilisation de la seule quantité achetée pour les′ propres recherches internes de l'acheteur. Aucun autre droit de brevet (tel que les droits de brevet concernant la nucléase 5′) n′est transféré expressément, par implication ou par préclusion. De plus amples informations sur l′achat de licences peuvent être obtenues auprès du Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, Californie, 94404, USA.
L'utilisation de ces anticorps est autorisée à des fins de recherche in vitro au titre des brevets américains n° 5 338 671 et n° 5 587 287 et des brevets équivalents dans les autres pays.
L'utilisation de ce produit est protégée par un ou plusieurs des brevets américains suivants et des revendications de brevets correspondants en dehors des États-Unis : 5 789 224, 5 618 711, 6 127 155 et les revendications en dehors des États-Unis correspondant au brevet américain 5 079 352 ayant expiré. L'achat de ce produit comprend une immunité limitée et non transférable contre toute poursuite en vertu des revendications de brevet susmentionnées pour l'utilisation de cette quantité de produit pour les′ propres recherches internes de l'acheteur. Aucun droit en vertu d'une autre revendication de brevet, aucun droit d'appliquer un procédé breveté et aucun droit d'assurer des services commerciaux de quelque nature que ce soit, notamment, mais sans caractère limitatif, la communication des résultats des activités de l'acheteur′ contre rémunération ou toute autre considération commerciale, n'est reconnu expressément, implicitement ou par préclusion. Ce produit est réservé à la recherche. Les utilisations diagnostiques sous les brevets de Roche nécessitent une licence séparée de Roche. De plus amples informations sur l'achat de licences peuvent être obtenues auprès du Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, Californie, 94404, USA.
REDExtract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Rowan S McKibbin et al.
Plant biotechnology journal, 4(4), 409-418 (2006-12-21)
Transgenic potato (Solanum tuberosum cv. Prairie) lines were produced over-expressing a sucrose non-fermenting-1-related protein kinase-1 gene (SnRK1) under the control of a patatin (tuber-specific) promoter. SnRK1 activity in the tubers of three independent transgenic lines was increased by 55%-167% compared
Neil D Havis et al.
FEMS microbiology letters, 256(2), 217-223 (2006-02-28)
Ramularia collo-cygni is a barley pathogen of increasing importance in Northern and Central Europe, New Zealand and South America. Accurate visual and microscopic identification of the pathogen from diseased tissue is difficult. A nested PCR-based diagnostic test has been developed
José F Cobo-Díaz et al.
Systematic and applied microbiology, 37(3), 177-185 (2013-11-26)
Genista versicolor is an endemic legume from Sierra Nevada National Park which constitutes one of the UNESCO-recognized Biosphere Reserves. In the present study, a collection of strains nodulating this legume was analysed in characteristic soils of this ecosystem. Most strains
Cynthia E Gallagher et al.
Plant physiology, 135(3), 1776-1783 (2004-07-13)
Despite ongoing research on carotenoid biosynthesis in model organisms, there is a paucity of information on pathway regulation operating in the grasses (Poaceae), which include plants of world-wide agronomic importance. As a result, efforts to either breed for or metabolically
Martha E Trujillo et al.
The ISME journal, 4(10), 1265-1281 (2010-05-07)
Our current knowledge of plant-microbe interactions indicate that populations inhabiting a host plant are not restricted to a single microbial species but comprise several genera and species. No one knows if communities inside plants interact, and it has been speculated
Articles
Extract-N-Amp kits extract and amplify genomic DNA, optimized for plant tissue without inhibition concerns.
Extract-N-Amp kits extract and amplify genomic DNA, optimized for plant tissue without inhibition concerns.
Extract-N-Amp kits extract and amplify genomic DNA, optimized for plant tissue without inhibition concerns.
Extract-N-Amp kits extract and amplify genomic DNA, optimized for plant tissue without inhibition concerns.
Protocoles
REDExtract-N-Amp Plant PCR kit includes loading dye for easy gel loading after plant genomic DNA extraction.
REDExtract-N-Amp Plant PCR kit includes loading dye for easy gel loading after plant genomic DNA extraction.
REDExtract-N-Amp Plant PCR kit includes loading dye for easy gel loading after plant genomic DNA extraction.
REDExtract-N-Amp Plant PCR kit includes loading dye for easy gel loading after plant genomic DNA extraction.
Contenu apparenté
Explore technology and reagent portfolios for plant breeding workflows, accelerating the development of new crop varieties.
Explore technology and reagent portfolios for plant breeding workflows, accelerating the development of new crop varieties.