Documents
WH0055276M5
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PGM2 antibody produced in mouse
clone 1A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FLJ10983, Anti-MSTP006, Anti-phosphoglucomutase 2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, rat, human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PGM2(55276)
Immunogène
PGM2 (AAH10087.1, 1 a.a. ~ 90 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAAPEGSGLGEDARLDQETAQWLRWDKNSLTLEAVKRLIAEGNKEELRKCFGARMEFGTAGLRAAMGPGISRMNDLTIIQTTQGFCRYLE
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable