WH0029940M3
Monoclonal Anti-SART2 antibody produced in mouse
clone 6D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-squamous cell carcinoma antigen recognized by T cells 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6D4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DSE(29940)
Description générale
Immunogène
Sequence
LGEESPLETAASFFHNVDVPFEETVVDGVHGAFIRQRDGLYKMYWMDDTGYSEKATFASVTYPRGYPYNGTNYVNVTMHLRSPITRAAYLFIGPSIDVQS
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Articles
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.