WH0010912M1
Monoclonal Anti-GADD45G antibody produced in mouse
clone 1D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CR6, Anti-DDIT2, Anti-GADD45gamma, Anti-GRP17, Anti-growth arrest and DNA-damage-inducible, gamma
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1D3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GADD45G(10912)
Description générale
Immunogène
Sequence
MTLEEVRGQDTVPESTARMQGAGKALHELLLSAQRQGCLTAGVYESAKVLNVDPDNVTFCVLAAGEEDEGDIALQIHFTLIQAFCCENDIDIVRVGDVQRLAAIVGAGEEAGAPGDLHCILISNPNEDAWKDPALEKLSLFCEESRSVNDWVPSITLPE
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable