WH0010261M1
Monoclonal Anti-IGSF6 antibody produced in mouse
clone 2A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DORA, Anti-immunoglobulin superfamily, member 6
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2A12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IGSF6(10261)
Immunogène
Sequence
TLSVTQPWYLEVDYTHEAVTIKCTFSATGCPSEQPTCLWFRYGAHRPENLCLDGCKSEADKFTVREALKENQVSLTVNRVTSNDSAIYICGIAFPSVPEARAKQTGGGTTLVVREIKLLSKELRNFLTALVSLLSVYVTGVCVAFILLSKSKSNPLRNKKIKEDSQKKKSARRIFQEIAQELYHKRHVETNQQSEKDNNTYENRRVLSNYERP
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable