WH0004163M1
Monoclonal Anti-MCC antibody produced in mouse
clone 1A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FLJ46755, Anti-mutated in colorectal cancers
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MCC(4163)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
DIVELNKRLQQTERERDLLEKKLAKAQCEQSHLMREHEDVQERTTLRYEERITELHSVIAELNKKIDRLQGTTIREEDEYSELRSELSQSQHEVNEDSRS
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable