V8250
Snake venom from Echis carinatus
Synonyme(s) :
Saw-scaled Viper
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable