U6382
Anti-UCP-1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Ucp1 Antibody, Ucp1 Antibody - Anti-UCP-1 antibody produced in rabbit, Anti-Uncoupling Protein 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~32 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using protease-digested sections of mouse brown adipose tissue.
western blot: 1:1,000 using mitochondrial extract of rat brown adipose tissue
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... UCP1(7350)
mouse ... Ucp1(22227)
rat ... Ucp1(24860)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3