Principaux documents
TMO312006-9125
Nalgene® diagnostic bottle
natural polypropylene copolymer, volume 4 mL, case of 2000 ea
Synonyme(s) :
PPCO bottles, small volume bottle with closure
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
natural polypropylene copolymer
Conditionnement
case of 2000 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene 312006-9125
Capacité
4 mL
Volume
4 mL
Description générale
Sample, store and ship small volume, valuable reagents. Thermo Scientific Nalgene Natural PPCO Diagnostic Bottles with Closure are durable, autoclavable and used in test kits and many small-volume applications. These natural, translucent polypropylene copolymer bottles feature uniform walls resistant to splitting or puncturing. Bottles include linerless polypropylene closures that ensure leakproof† performance without a liner that can wrinkle, cause leaks and contaminate your solutions.
Informations légales
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
Afficher tout