T5705
Terrein
from Aspergillus terreus, ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(+)Terrein, Terrain
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Aspergillus terreus
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Conditions de stockage
protect from light
Solubilité
H2O: soluble 1-1.10 mg/mL, clear, colorless
DMSO: soluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC1C(C(=O)C=C1\C=C\C)O
InChI
1S/C8H10O3/c1-2-3-5-4-6(9)8(11)7(5)10/h2-4,7-8,10-11H,1H3/b3-2+
Clé InChI
MHOOPNKRBMHHEC-NSCUHMNNSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable