T0637
Trypsin inhibitor
saline suspension
Synonyme(s) :
Trypsin Inhibitor Agarose
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Trypsin inhibitor–Agarose, saline suspension, protein from Glycine max (soybean)
Source biologique
protein from Glycine max (soybean)
Forme
saline suspension
Matrice
cross-linked 4% beaded agarose
Activation de la matrice
cyanogen bromide
Fixation de matrice
amino
Espaceur de matrice
1 atom
Capacité
≥1 mg/mL binding capacity (trypsin)(with activity of 10,000 BAEE units per mg)
Température de stockage
2-8°C
Application
- of shrimp chymotrypsin
- of protease from Trichoderma reesei
- of Ras-interacting protein 1(Rasip 1)
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3