SRP3204
IL-12 from mouse
recombinant, expressed in CHO cells, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonyme(s) :
CTL maturation factor (TCMF), Cytotoxic lymphocyte maturation factor (CLMF), NKSF, TSF
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Produit recombinant
expressed in CHO cells
Pureté
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Puissance
≤0.1 ng/mL ED50
Poids mol.
40 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... IL12A(16159)
Description générale
Recombinant murine IL-12 is a 75.0 kDa heterodimeric glycoprotein consisting of disulfide-linked 35 kDa (p35) and 40 kDa (p40) subunits (506 total amino acid residues).
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable