SRP0122
LSD1 Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Amine oxidase (flavin containing) domain 2 (AOF2), BRAF35-HDAC complex protein BHC110, KIAA0601, Lysine (K)-specific demethylase 1 (LSD1), Lysine-specific histone demethylase 1A (KDM1A)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
103 kDa
Conditionnement
pkg of 50 μg
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... KDM1A(23028)
Description générale
Application
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable