SML3362
YM-244769 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[(3-Aminophenyl)methyl]-6-[4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenoxy]-3-pyridinecarboxamide dihydrochloride, N-(3-Aminobenzyl)-6-{4-[3-fluorobenzyl)oxy]phenoxy} nicotinamide dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to pink
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
O=C(C1=CC=C(OC2=CC=C(OCC3=CC=CC(F)=C3)C=C2)N=C1)NCC4=CC=CC(N)=C4
InChI
1S/C26H22FN3O3/c27-21-5-1-4-19(13-21)17-32-23-8-10-24(11-9-23)33-25-12-7-20(16-29-25)26(31)30-15-18-3-2-6-22(28)14-18/h1-14,16H,15,17,28H2,(H,30,31)
Clé InChI
JZMLHJRKSJXARY-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable