Principaux documents
SML3301
Sigma-Aldrich
cisVZ185
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2S,4S)-N-(2-(5-(4-(2,6-Dimethoxy-4-(2-methyl-1-oxo-1,2-dihydro-2,7-naphthyridin-4-yl)benzyl)piperazin-1-yl)pentyloxy)-4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)-1-((S)-2-(1-fluorocyclopropanecarboxamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxamide, Cis-VZ 185, Cis-VZ-185, Cis-VZ185, VZ 185 inactive control, VZ 185 negative control, VZ-185 inactive control, VZ185 inactive control, VZ185 negative control
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C53H67FN8O8S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
995.21
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.32
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(NCC1=C(OCCCCCN2CCN(CC3=C(OC)C=C(C(C4=C5C=NC=C4)=CN(C)C5=O)C=C3OC)CC2)C=C(C=C1)C6=C(C)N=CS6)[C@H]7N(C([C@@H](NC(C8(F)CC8)=O)C(C)(C)C)=O)C[C@@H](O)C7
Clé InChI
ZAGCLFXBHOXXEN-ZLGHNAGESA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Inactive cis-isomer of and the negative control for the potent and selective PROTAC BRD7/9 degrader VZ185.
cisVZ185 is the inactive cis-isomer of and the recommended negative control for the potent and selective dual BRD7 and BRD9 degrader VZ185.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable