Principaux documents
SML3077
Sigma-Aldrich
Teneligliptin hydrobromide hydrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-[(2S,4S)-4-[4-(3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)piperazin-1-yl]pyrrolidin-2-ylcarbonyl]thiazolidine, hydrobromide, hydrate, [(2S,4S)-4-[4-(3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-1-piperazinyl]-2-pyrrolidinyl]-3-thiazolidinylmethanone, hydrobromide (1:x), hydrate (1:x), [(2S,4S)-4-[4-(3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)piperazin-1-yl]pyrrolidin-2-yl](1,3-thiazolidin-3-yl)methanone, hydrobromide, hydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H30N6OS · xHBr · yH2O
Poids moléculaire :
426.58 (anhydrous free base basis)
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -28 to -36°, c = 0.5 in methanol
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to very dark gray
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC1=NN(C(N2CCN(CC2)[C@@]3(CN[C@@H](C3)C(N4CSCC4)=O)[H])=C1)C5=CC=CC=C5.[xHBr].[yH2O]
Actions biochimiques/physiologiques
Teneligliptin is an orally active, substrate-competitive, highly potent and selective dipeptidyl peptidase IV inhibitor (IC50 in nM = 0.889/hrDPP-IV,1.75/human plasma, 1.35/rat plasma; 700- and 1500-fold selectivity over DPP-8 and DPP-9, respectively). Teneligliptin inhibits plasma DDP-IV activtiy (ED50 = 0.41mg/kg p.o. in Wistar rats) with therapeutic efficacy against type 2 diabetes in Zucker fa/fa rats in vivo (0.1-1 mg/kg p.o.).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Suma Elumalai et al.
Free radical biology & medicine, 160, 618-629 (2020-08-09)
Chronic hyperglycemia has deleterious effects on pancreatic β-cell function and survival in type 2 diabetes (T2D) due to the low expression level of endogenous antioxidants in the β-cells. Peroxiredoxin-3 (PRDX3) is a mitochondria specific H202 scavenger and protects the cell