Principaux documents
SML2951
Sigma-Aldrich
SGC-CK2-1
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(5-(3-Cyano-7-(cyclopropylamino)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-ylamino)-2-methylphenyl)propionamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H21N7O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
375.43
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
SGC-CK2-1 is a potent and highly selective casein 2 (CK2, CKII) inhibitor (CK2α/CK2α′ IC50 = 4.2/2.3 nM by cell-free enzyme assay; DYRK2 IC50 = 440 nM, IC50≥3.4 μM against 465 other kinases). Unlike less specific CK2 inhibitors, SGC-CK2-1 shows no antiproliferation activity in HCT116 or U-87 MG cancer cultures (up to 10 μM) despite its potent cellular activity (CK2α/CK2α′ IC50 = 36/16 nM by cellular NanoBRET assay).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable