SML2627
Connexin43 mimetic peptide 5 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Peptide 5 trifluoroacetate salt, VDCFLSRPTEKT trifluoroacetate salt, Val-Asp-Cys-Phe-Leu-Ser-Arg-Pro-Thr-Glu-Lys-Thr trifluoroacetate salt
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized powder
Couleur
white to beige
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable