Key Documents
SML2592
Sigma-Aldrich
Arteether
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
β-Arteether, (+)-Arteether, (3R,5aS,6R,8aS,9R,10S,12R,12aR)-10-Ethoxydecahydro-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin, Dihydroartemisinin ethyl ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H28O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D +148 to +165°, c = 1 in chloroform-d
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C17H28O5/c1-5-18-14-11(3)13-7-6-10(2)12-8-9-16(4)20-15(19-14)17(12,13)22-21-16/h10-15H,5-9H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13+,14+,15-,16?,17-/m1/s1
Clé InChI
NLYNIRQVMRLPIQ-BVCZABNKSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Arteether is a semisynthetic artemisinin derivative with antimalarial activity. It has been used for the treatment of chloroquine-resistant Plasmodium falciparum malaria and cerebral malaria, and has also been shown to have anticancer activity.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable